2-Amino-6-methylpyrazine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methylpyrazin-2-amine
A2992-200MG A2992-1G
TCIAA2992-200MGEA 28.6 EUR InStock
TCIAA2992-200MG TCIAA2992-1G
2-Amino-6-methylpyrazine ≥97.0% (par GC)
2-Amino-6-methylpyrazine
Formule: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD08235193
Numéro CAS: 5521-56-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26a9428d6ba3a03dfd625afb8884e500f6d06a33&vid=26a9428d6ba3a03dfd625afb8884e500f6d06a33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité