(2-Aminophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(2-Aminophenyl)acetonitrile, 2-Aminobenzyl cyanide, (2-Aminophenyl)acetonitrile
A2997-200MG A2997-1G
TCIAA2997-200MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAA2997-200MG TCIAA2997-1G
(2-Aminophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(2-Aminophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00091082
Numéro CAS: 2973-50-4
EINECS: 221-015-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité