Alcool 3-amino-4-méthylbenzylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-methylbenzyl Alcohol
A2998-1G A2998-5G
TCIAA2998-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA2998-1G TCIAA2998-5G
Alcool 3-amino-4-méthylbenzylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-4-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075051
Numéro CAS: 81863-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c0a10888275a1fa6a482ae3a8f2effffcb94a66&vid=1c0a10888275a1fa6a482ae3a8f2effffcb94a66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité