(R)-β-Phenylalaninol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (R)-1-Phenyl-3-propanolamine, (R)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol
A2999-200MG A2999-1G
TCIAA2999-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAA2999-200MG TCIAA2999-1G
(R)-β-Phenylalaninol ≥97.0% (par GC)
(R)-β-Phenylalaninol
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,2056 g/mol
Point de fusion: 77°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01311791
Numéro CAS: 170564-98-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +25.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité