2-Aminobenzo[d]thiazol-4-ol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-hydroxybenzothiazole, 2-Aminobenzo[d]thiazol-4-ol
A3001-1G A3001-5G
TCIAA3001-1GEA 104 EUR InStock
TCIAA3001-1G TCIAA3001-5G
2-Aminobenzo[d]thiazol-4-ol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Aminobenzo[d]thiazol-4-ol
Formule: C₇H₆N₂OS
MW: 166,2003 g/mol
Numéro MDL: MFCD00160060
Numéro CAS: 7471-03-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93cee0a89b696acadedb8e0f499f2ecfda12d6ae&vid=93cee0a89b696acadedb8e0f499f2ecfda12d6ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité