Azido-PEG4-Amine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Amino-PEG4-Azide, 14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecanyl Azide, 14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine, 1-Amino-14-azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
A3004-50MG A3004-250MG
TCIAA3004-50MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAA3004-50MG TCIAA3004-250MG
Azido-PEG4-Amine ≥95.0% (par GC)
Azido-PEG4-Amine
Formule: C₁₀H₂₂N₄O₄
MW: 262,31 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD20134134
Numéro CAS: 951671-92-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32fca75e2e755551477537904f299fb62a7f8ac&vid=e32fca75e2e755551477537904f299fb62a7f8ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité