4-Aminocrotonic acid hydrochloride ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-4-Amino-2-butenoic acid hydrochloride
A3011-10MG A3011-100MG
TCIAA3011-10MGEA 78.1 EUR InStock
TCIAA3011-10MG TCIAA3011-100MG
4-Aminocrotonic acid hydrochloride ≥97.0% (par HPLC)
4-Aminocrotonic acid hydrochloride
Formule: C₄H₇NO₂·HCl
MW: 137,56 g/mol
Numéro CAS: 2126899-84-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité