2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride, 1,2-Bis(2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-yl)diazene dihydrochloride, 2-{2-[(E)-2-[2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)proan-2-yl]diazen-1-yl]propan-2-yl}-4,5-dihydro-1H-imidazole dihydrochloride
A3012-100G A3012-25G
TCIAA3012-100GEA 74.8 EUR InStock
TCIAA3012-100G TCIAA3012-25G
2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride
Formule: C₁₂H₂₄Cl₂N₆
MW: 323,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142723
Numéro CAS: 27776-21-2
EINECS: 248-655-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83685ce18ea8dbef810a5f4e1363d441cd82f7ad&vid=83685ce18ea8dbef810a5f4e1363d441cd82f7ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 25.00 to 27.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité