1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethan-1-one, 3'-Amino-4'-chloroacetophenone
A3026-1G A3026-5G
TCIAA3026-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA3026-1G TCIAA3026-5G
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00122619
Numéro CAS: 79406-57-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité