L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-(2-Amino-4-methoxy-3-methylphenyl)ethanone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2'-Amino-3'-methyl-4'-methoxyacetophenone
A3027-1G A3027-5G
TCIAA3027-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAA3027-1G TCIAA3027-5G
1-(2-Amino-4-methoxy-3-methylphenyl)ethanone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Amino-4-methoxy-3-methylphenyl)ethanone
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.2200 g/mol
Numéro MDL: MFCD11042290
Numéro CAS: 912347-94-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité