2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A3029-1G A3029-5G
TCIAA3029-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAA3029-1G TCIAA3029-5G
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formule: C₉H₆F₂N₂S
MW: 212,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00472891
Numéro CAS: 105512-80-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c31cb921c1166d011a34126411bb7c5afabb73a&vid=7c31cb921c1166d011a34126411bb7c5afabb73a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité