2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromophenacylamine hydrochloride
A3030-1G A3030-5G
TCIAA3030-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA3030-1G TCIAA3030-5G
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉BrClNO
MW: 250,53 g/mol
Point de fusion: 285°C
Numéro MDL: MFCD00051998
Numéro CAS: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0db81bc1c069f128e9ebaeeec043566faf4bff41&vid=0db81bc1c069f128e9ebaeeec043566faf4bff41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité