2-Amino-4'-chlorobiphenyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-amine
A3034-1G A3034-5G
TCIAA3034-1GEA 66 EUR InStock
TCIAA3034-1G TCIAA3034-5G
2-Amino-4'-chlorobiphenyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4'-chlorobiphenyl
Formule: C₁₂H₁₀ClN
MW: 203,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD03424659
Numéro CAS: 1204-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb0cd51940068f81f9c76cbb7e7220f5ae1e0e04&vid=fb0cd51940068f81f9c76cbb7e7220f5ae1e0e04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité