(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A3037-1G A3037-5G
TCIAA3037-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAA3037-1G TCIAA3037-5G
(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017594
Numéro CAS: 6331-61-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65a676f722f30f2e3fd655c7ad32dec907c847c3&vid=65a676f722f30f2e3fd655c7ad32dec907c847c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité