3-Amino-2,5-dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromopyridin-3-amine
A3048-1G A3048-5G
TCIAA3048-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA3048-1G TCIAA3048-5G
3-Amino-2,5-dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
3-Amino-2,5-dibromopyridine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
Numéro MDL: MFCD09266224
Numéro CAS: 90902-84-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité