N-(5-Iodo-2-pyridinyl)acetamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Acetamido-5-iodopyridine, 2-Acetylamino-5-iodopyridine
A3050-1G A3050-5G
TCIAA3050-1GEA 108 EUR InStock
TCIAA3050-1G TCIAA3050-5G
N-(5-Iodo-2-pyridinyl)acetamide ≥98.0% (par GC)
N-(5-Iodo-2-pyridinyl)acetamide
Formule: C₇H₇IN₂O
MW: 262,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD01315262
Numéro CAS: 66131-78-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb0ff6c4e967d9c02bde99fed060940467951460&vid=cb0ff6c4e967d9c02bde99fed060940467951460&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité