3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A3055-1G A3055-5G
TCIAA3055-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAA3055-1G TCIAA3055-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₆H₁₅N₃O
Numéro MDL: MFCD00197061
Numéro CAS: 19652-13-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4ce76df43d8a15f90e17a65161d4214aa9b9ba6&vid=a4ce76df43d8a15f90e17a65161d4214aa9b9ba6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité