2-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A3062-1G A3062-5G
TCIAA3062-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAA3062-1G TCIAA3062-5G
2-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00158947
Numéro CAS: 36764-94-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fc4886a3e7747d366654a0c394ba30966cd7ac2&vid=6fc4886a3e7747d366654a0c394ba30966cd7ac2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité