2-Amino-5-bromobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromoanthranilaldehyde
A3063-200MG A3063-1G
TCIAA3063-200MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAA3063-200MG TCIAA3063-1G
2-Amino-5-bromobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,00 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10696879
Numéro CAS: 29124-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c38df6caa86574ddc7e7be8264642f5c16a285e&vid=4c38df6caa86574ddc7e7be8264642f5c16a285e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Acid Value max. 2.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité