2-Acetamido-3-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Acetamido-3-picoline, N-(3-Methylpyridin-2-yl)acetamide
A3065-1G A3065-5G
TCIAA3065-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAA3065-1G TCIAA3065-5G
2-Acetamido-3-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Acetamido-3-methylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00495347
Numéro CAS: 7463-30-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité