2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A3069-1G A3069-5G
TCIAA3069-1GEA 44 EUR InStock
TCIAA3069-1G TCIAA3069-5G
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₄ClIN₂
Numéro MDL: MFCD07644578
Numéro CAS: 211308-81-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe1de862d2ed8c166f7e84b7cc887bd16194ff4c&vid=fe1de862d2ed8c166f7e84b7cc887bd16194ff4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité