4-Aminocyclohexanone hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A3070-1G A3070-5G
TCIAA3070-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAA3070-1G TCIAA3070-5G
4-Aminocyclohexanone hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Aminocyclohexanone hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO·HCl
MW: 149,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659765
Numéro CAS: 675112-40-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité