5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
A3074-1G A3074-5G
TCIAA3074-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA3074-1G TCIAA3074-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule: C₈H₇N₃O
MW: 161,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126383
Numéro CAS: 1612-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b941424c7f8fb348af03cc7eff6bd493084ba19&vid=7b941424c7f8fb348af03cc7eff6bd493084ba19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité