3-Oxetanamine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
A3080-200MG A3080-1G
TCIAA3080-200MGEA 44 EUR InStock
TCIAA3080-200MG TCIAA3080-1G
3-Oxetanamine ≥97.0% (par GC)
3-Oxetanamine
Formule: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08544363
Numéro CAS: 21635-88-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74625f81eb93be0f751ce84cdfadf7e961c6bfd2&vid=74625f81eb93be0f751ce84cdfadf7e961c6bfd2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité