AM 580 ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A3082-100MG A3082-25MG A3082-5MG
TCIAA3082-100MGEA 578 EUR InStock
TCIAA3082-100MG TCIAA3082-25MG TCIAA3082-5MG
AM 580 ≥97.0% (par GC)
AM 580
Formule: C₂₂H₂₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00673916
Numéro CAS: 102121-60-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité