Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (+)-O-Acetyl-D-lactic acid, (R)-2-Acetoxypropanoic acid

A3084-1G A3084-5G
TCIAA3084-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAA3084-1G TCIAA3084-5G
(R)-(+)-2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(+)-2-Acetoxypropionic acid


Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16036178
Numéro CAS: 18668-00-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3632b8f2af19f4dfbb9586335d136ab9e587e69d&vid=3632b8f2af19f4dfbb9586335d136ab9e587e69d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité