Ammonium thiocyanate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A3088-25G A3088-500G
TCIAA3088-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA3088-25G TCIAA3088-500G
Ammonium thiocyanate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
Point de fusion: 150°C
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 14,00561
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f3281f4ccf70636fad690fddca809139665161&vid=65f3281f4ccf70636fad690fddca809139665161&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NH4SCN method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité