5-Azoniaspiro[4.4]nonane bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Azoniaspiro[4.4]nonane Bromide
A3091-1G A3091-5G
TCIAA3091-1GEA 55 EUR InStock
TCIAA3091-1G TCIAA3091-5G
5-Azoniaspiro[4.4]nonane bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Azoniaspiro[4.4]nonane bromide
Formule: C₈H₁₆BrN
MW: 206,13 g/mol
Point de fusion: 273°C
Numéro MDL: MFCD30749246
Numéro CAS: 16450-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0b5ffe2089abade421abfa5f659df79c63bcc1e&vid=c0b5ffe2089abade421abfa5f659df79c63bcc1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité