5-Azoniaspiro[4.4]nonane chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A3092-1G A3092-5G
TCIAA3092-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA3092-1G TCIAA3092-5G
5-Azoniaspiro[4.4]nonane chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Azoniaspiro[4.4]nonane chloride
Formule: C₈H₁₆ClN
MW: 161,67 g/mol
Point de fusion: 295°C
Numéro CAS: 98997-63-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=232fed7bb9974d647f6b517419bff27902c487b2&vid=232fed7bb9974d647f6b517419bff27902c487b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité