Acitretin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2E,4E,6E,8E)-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
A3097-50MG A3097-250MG
TCIAA3097-50MGEA 119 EUR InStock
TCIAA3097-50MG TCIAA3097-250MG
Acitretin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acitretin
Formule: C₂₁H₂₆O₃
MW: 326,4 g/mol
Point de fusion: 230°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866632
Numéro CAS: 55079-83-9
EINECS: 259-474-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=629f7c928a009a61be49d5603c8f7c670e8030ab&vid=629f7c928a009a61be49d5603c8f7c670e8030ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité