5-Azoniaspiro[4.4]nonane Hexafluorophosphate ≥96.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A3102-1G A3102-5G
TCIAA3102-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAA3102-1G TCIAA3102-5G
5-Azoniaspiro[4.4]nonane Hexafluorophosphate ≥96.0% (sur base azote total)
5-Azoniaspiro[4.4]nonane Hexafluorophosphate
Formule: C₈H₁₆F₆NP
MW: 271,19 g/mol
Numéro CAS: 129211-50-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a13cfd9090d7f62ac0ed3b65d85df06d717b378&vid=1a13cfd9090d7f62ac0ed3b65d85df06d717b378&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité