5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
A3107-1G A3107-5G
TCIAA3107-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA3107-1G TCIAA3107-5G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Numéro MDL: MFCD00190144
Numéro CAS: 1544-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité