Napabucasin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Napabucasin, 2-Acetylnaphtho[2,3-b]furan-4,9-dione
A3110-25MG A3110-100MG
TCIAA3110-25MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAA3110-25MG TCIAA3110-100MG
Napabucasin ≥98.0% (par GC)
Napabucasin
Formule: C₁₄H₈O₄
MW: 240,21 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28155270
Numéro CAS: 83280-65-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4399b2b7001177821f96c79f89e6964077af893d&vid=4399b2b7001177821f96c79f89e6964077af893d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité