Almotriptan Malate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-(pyrrolidin-1-ylsulphonylmethyl)-1H-indole Malate
A3111-100MG A3111-25MG
TCIAA3111-100MGEA 414 EUR InStock
TCIAA3111-100MG TCIAA3111-25MG
Almotriptan Malate ≥98.0% (par HPLC)
Almotriptan Malate
Formule: C₁₇H₂₅N₃O₂S·C₄H₆O₅
MW: 469,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD08067740
Numéro CAS: 181183-52-8
Merck Index: 14,00304
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.50 to 9.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité