beta-Alanine Hydroiodide, faible teneur en eau ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: H-beta-Ala-OH.HI, 3-Aminopropionic acid Hydroiodide
A3112-1G A3112-5G
TCIAA3112-1GEA 77 EUR InStock
TCIAA3112-1G TCIAA3112-5G
beta-Alanine Hydroiodide, faible teneur en eau ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
beta-Alanine Hydroiodide
Formule: C₃H₇NO₂·HI
MW: 217,01 g/mol
Point de fusion: 199°C
Numéro CAS: 2096495-59-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Water max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité