(-)-Arctigenin ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Arctigenin, (3R,4R)-4-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]dihydro-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone, (3R,4R)-4-(3,4-Dimethoxybenzyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)dihydrofuran-2(3H)-one
A3117-10MG A3117-50MG
TCIAA3117-10MGEA 66 EUR InStock
TCIAA3117-10MG TCIAA3117-50MG
(-)-Arctigenin ≥95.0% (par GC)
(-)-Arctigenin
Formule: C₂₁H₂₄O₆
MW: 372,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00870597
Numéro CAS: 7770-78-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ca6bf8f0a5356f74037dc5651066426eeb4c7fb&vid=3ca6bf8f0a5356f74037dc5651066426eeb4c7fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -44.0 deg (C=1, methanol)
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité