(-)-Arctiin ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA3118-10MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAA3118-10MG TCIAA3118-50MG
(-)-Arctiin ≥97.0% (par HPLC)
(-)-Arctiin
Formule: C₂₇H₃₄O₁₁
MW: 534,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00870630
Numéro CAS: 20362-31-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -50.0 to -55.0 deg (C=2, MEOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité