2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)acetic acid, H2N-PEG2-CH2COOH, 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic acid, Amino-PEG2-acetic acid
A3120-250MG A3120-1G
TCIAA3120-250MGEA 66 EUR InStock
TCIAA3120-250MG TCIAA3120-1G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid
Formule: C₆H₁₃NO₄
MW: 163,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD13185897
Numéro CAS: 134978-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=634c19e3b472f09c1c7deef0737e13d8d1b30992&vid=634c19e3b472f09c1c7deef0737e13d8d1b30992&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité