Alfacalcidol ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (1R,3S,Z)-5-((E)-2-((1R,3aS,7aR)-7a-Methyl-1-((R)-6-methylheptan-2-yl)hexahydro-1H-inden-4(2H)-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexane-1,3-diol, 1alpha-Hydroxyvitamin D3, 1alpha-Hydroxycholecalciferol
A3125-10MG A3125-50MG
TCIAA3125-10MGEA 109 EUR InStock
TCIAA3125-10MG TCIAA3125-50MG
Alfacalcidol ≥95.0% (par HPLC)
Alfacalcidol
Formule: C₂₇H₄₄O₂
MW: 400,65 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00868328
Numéro CAS: 41294-56-8
EINECS: 255-297-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04819
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a63f27b7cb2d4a49a53bd3db3867533ddee8500a&vid=a63f27b7cb2d4a49a53bd3db3867533ddee8500a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +34.0 to +38.0 deg (C=0.3, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité