Anthracene-2,6-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Bis(trifluoromethanesulphonyloxy)anthracene, Anthracene-2,6-diyl Bis(trifluoromethanesulphonate), 2,6-Bis(trifluoromethanesulfonyloxy)anthracene
A3127-200MG A3127-1G
TCIAA3127-200MGEA 140 EUR InStock
TCIAA3127-200MG TCIAA3127-1G
Anthracene-2,6-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (par GC)
Anthracene-2,6-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₁₆H₈F₆O₆S₂
MW: 474,34 g/mol
Numéro CAS: 594838-61-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22525ab1cb90b38217a64ecff94c2127d5305234&vid=22525ab1cb90b38217a64ecff94c2127d5305234&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité