[3-(6-Aminohexylamino)propyl]trimethoxysilane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]hexane-1,6-diamine, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]hexamethylenediamine
A3128-5ML A3128-25ML
TCIAA3128-5MLEA 152 EUR InStock
TCIAA3128-5ML TCIAA3128-25ML
[3-(6-Aminohexylamino)propyl]trimethoxysilane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
[3-(6-Aminohexylamino)propyl]trimethoxysilane
Formule: C₁₂H₃₀N₂O₃Si
MW: 278,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054943
Numéro CAS: 51895-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0251fce4fcef630344e8c08df6b00f9de1a0b54d&vid=0251fce4fcef630344e8c08df6b00f9de1a0b54d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité