cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2S,4S)-4-Azido-1-Boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (2S,4S)-4-Azido-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, cis-4-Azido-N-Boc-L-proline
A3129-50MG A3129-200MG
TCIAA3129-50MGEA 38.5 EUR InStock
TCIAA3129-50MG TCIAA3129-200MG
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline
Formule: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256,26 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115791
Numéro CAS: 132622-65-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2df7a486643e76c3bd933772f6b7ba87d02eaf1b&vid=2df7a486643e76c3bd933772f6b7ba87d02eaf1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -23.0 to -27.0 deg (C=1, Methanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité