Amodiaquine dihydrochloride dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, 4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diethylaminomethyl)phenol dihydrochloride dihydrate, 4-([7-Chloro-4-quinolinyl]amino)-2-([diethylamino]methyl)phenol, 4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride
A3133-5G A3133-25G
TCIAA3133-5GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA3133-5G TCIAA3133-25G
Amodiaquine dihydrochloride dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Formule: C₂₀H₂₂ClN₃O·2HCl·2H₂O
MW: 464,812 g/mol (392,33 anhy)
Numéro MDL: MFCD00078857
Numéro CAS: 6398-98-7
EINECS: 200-706-0
Merck Index: 14,00572
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea34b7af3f0b52d5a0c504e3dd62f70a51182ebf&vid=ea34b7af3f0b52d5a0c504e3dd62f70a51182ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 7.0 to 9.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité