3-(Acetylthio)propionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Acetylthio)propionicacid, S-Acetyl-3-mercaptopropionic acid, 3-(Acetylthio)propanoic acid
A3134-1G A3134-5G
TCIAA3134-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAA3134-1G TCIAA3134-5G
3-(Acetylthio)propionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Acetylthio)propionic acid
Formule: C₅H₈O₃S
MW: 148,18 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD06208418
Numéro CAS: 41345-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a946f2ccd3882232a79d201c1f8fb9c2852d1bca&vid=a946f2ccd3882232a79d201c1f8fb9c2852d1bca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité