Aprepitant ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(((2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)-3-(4-fluorophenyl)morpholino)methyl)-1H-1,2,4-triazol-3(2H)-one
A3135-100MG A3135-500MG
TCIAA3135-100MGEA 82.5 EUR InStock
TCIAA3135-100MG TCIAA3135-500MG
Aprepitant ≥98.0% (par HPLC)
Aprepitant
Formule: C₂₃H₂₁F₇N₄O₃
MW: 534,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08277635
Numéro CAS: 170729-80-3
Merck Index: 14,00753
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb5fff2b31a9b64fb56b6d38d053e8ff25eb05a4&vid=bb5fff2b31a9b64fb56b6d38d053e8ff25eb05a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 250.0 to 255.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +67.0 to +71.0 deg (C=1,MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité