Arprinocid ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Arpocox, 9-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-9H-purin-6-amine
A3146-250MG A3146-50MG
TCIAA3146-250MGEA 164 EUR InStock
TCIAA3146-250MG TCIAA3146-50MG
Arprinocid ≥95.0% (par HPLC)
Arprinocid
Formule: C₁₂H₉ClFN₅
MW: 277,69 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867210
Numéro CAS: 55779-18-5
EINECS: 259-817-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 24.00 to 26.50 %
Melting point 242.0 to 247.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité