Auraptene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-7-((3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 7-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-2H-chromen-2-one, 7-Geranyloxycoumarin
A3147-100MG A3147-25MG
TCIAA3147-100MGEA 222 EUR InStock
TCIAA3147-100MG TCIAA3147-25MG
Auraptene ≥98.0% (par HPLC)
Auraptene
Formule: C₁₉H₂₂O₃
MW: 298,4 g/mol
Point de fusion: 66°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00075948
Numéro CAS: 495-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 75.00 to 78.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité