AM-251 ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A3151-10MG A3151-50MG
TCIAA3151-10MGEA 174 EUR InStock
TCIAA3151-10MG TCIAA3151-50MG
AM-251 ≥97.0% (par HPLC)
AM-251
Formule: C₂₂H₂₁Cl₂IN₄O
Point de fusion: 196°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01861181
Numéro CAS: 183232-66-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77d598645eee8f00240217d760a65662d5528b24&vid=77d598645eee8f00240217d760a65662d5528b24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.60 to 10.60 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité