10-Acetylphenothiazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethanone, 10-Acetyl-10H-phenothiazine
A3154-1G A3154-5G
TCIAA3154-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAA3154-1G TCIAA3154-5G
10-Acetylphenothiazine ≥98.0% (par GC)
10-Acetylphenothiazine
Formule: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022264
Numéro CAS: 1628-29-1
EINECS: 216-621-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité