2-Amino-4'-bromobenzophenone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Aminophenyl)(4-bromophenyl)methanone, 2-Aminophenyl (4-bromophenyl)methanone, 2-Amino-4′-bromobenzophenone
A3162-1G A3162-5G
TCIAA3162-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAA3162-1G TCIAA3162-5G
2-Amino-4'-bromobenzophenone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-4'-bromobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀BrNO
MW: 276,1300 g/mol
Numéro MDL: MFCD02181034
Numéro CAS: 1140-17-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité